Stampa…
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 401 EUR
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃N₃O
Peso molecolare: 191,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06589847
CAS Number: 149806-11-1