Stampa…
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918964-1G OR918964-500MG
APOSOR918964-1GEA 844 EUR
APOSOR918964-1G APOSOR918964-500MG
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254093
CAS Number: 117007-51-9