Stampa…
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918940-1G OR918940-5G
APOSOR918940-1GEA 106 EUR
APOSOR918940-1G APOSOR918940-5G
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256469
CAS Number: 379227-03-9