Stampa…
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918922-100MG OR918922-250MG
APOSOR918922-100MGEA 112 EUR
APOSOR918922-100MG APOSOR918922-250MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09749983
CAS Number: 1000341-64-9