Stampa…
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918917-10G OR918917-1G OR918917-5G
APOSOR918917-10GEA 502 EUR
APOSOR918917-10G APOSOR918917-1G APOSOR918917-5G
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 173,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01707511
CAS Number: 5882-48-4