Stampa…
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Acetoxymethyl)furan-2-carboxylic acid
OR918908-1G OR918908-500MG
APOSOR918908-1GEA 648 EUR
APOSOR918908-1G APOSOR918908-500MG
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid 95%
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid
Formula: C₈H₈O₅
Peso molecolare: 184,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203132
CAS Number: 90345-66-7