2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918902-1G
OR918902-5G
APOSOR918902-1GEA
139
EUR
APOSOR918902-1G
APOSOR918902-5G
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride
Formula:
C₄H₉ClO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10032392 CAS Number: 69371-75-1 |