Stampa…
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918875-1G OR918875-250MG
APOSOR918875-1GEA 105 EUR
APOSOR918875-1G APOSOR918875-250MG
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Peso molecolare: 212,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11559050
CAS Number: 1083181-43-4