Stampa…
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918861-1G OR918861-250MG
APOSOR918861-1GEA 230 EUR
APOSOR918861-1G APOSOR918861-250MG
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704189
CAS Number: 90770-88-0