Stampa…
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 88.7 EUR
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₃NO₂·ClH
Peso molecolare: 191,655 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13193037
CAS Number: 133382-42-0