Stampa…
N-(4-Nitrophenyl)propionamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918809-10G OR918809-1G OR918809-5G
APOSOR918809-10GEA 115 EUR
APOSOR918809-10G APOSOR918809-1G APOSOR918809-5G
N-(4-Nitrophenyl)propionamide 95%
N-(4-Nitrophenyl)propionamide
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 194,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00791260
CAS Number: 4850-93-5