Stampa…
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918807-1G OR918807-250MG
APOSOR918807-1GEA 865 EUR
APOSOR918807-1G APOSOR918807-250MG
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formula: C₇H₁₂O₄
Peso molecolare: 160,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619681
CAS Number: 54043-71-9