Stampa…
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918759-1G OR918759-5G
APOSOR918759-1GEA 168 EUR
APOSOR918759-1G APOSOR918759-5G
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658171
CAS Number: 33414-49-2