Stampa…
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918721-1G OR918721-250MG
APOSOR918721-1GEA 401 EUR
APOSOR918721-1G APOSOR918721-250MG
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09675014
CAS Number: 932186-53-3