Stampa…
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918652-1G OR918652-250MG
APOSOR918652-1GEA 151 EUR
APOSOR918652-1G APOSOR918652-250MG
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00870634
CAS Number: 97364-15-3