Stampa…
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918639-1G OR918639-250MG
APOSOR918639-1GEA 328 EUR
APOSOR918639-1G APOSOR918639-250MG
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Peso molecolare: 192,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261054
CAS Number: 887572-60-3