Stampa…
4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918636-100G OR918636-25G
APOSOR918636-100GEA 208 EUR
APOSOR918636-100G APOSOR918636-25G
4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde 98%
4-((2-Chloroethyl)(methyl)amino)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Peso molecolare: 197.661 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071777
CAS Number: 94-31-5