Stampa…
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918606-1G OR918606-250MG
APOSOR918606-1GEA 880 EUR
APOSOR918606-1G APOSOR918606-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23705594
CAS Number: 116475-68-4