Stampa…
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918586-1G OR918586-250MG
APOSOR918586-1GEA 763 EUR
APOSOR918586-1G APOSOR918586-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Peso molecolare: 179,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13659442
CAS Number: 478149-00-7