Stampa…
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918584-1G OR918584-25G OR918584-5G
APOSOR918584-1GEA 102 EUR
APOSOR918584-1G APOSOR918584-25G APOSOR918584-5G
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701200
CAS Number: 18370-95-1