Stampa…
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918581-10G OR918581-1G OR918581-5G
APOSOR918581-10GEA 517 EUR
APOSOR918581-10G APOSOR918581-1G APOSOR918581-5G
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
Formula: C₁₂H₁₆O
Peso molecolare: 176,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113485
CAS Number: 6136-71-6