Stampa…
4-Amino-2-isopropylanisol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918538-1G OR918538-250MG
APOSOR918538-1GEA 129 EUR
APOSOR918538-1G APOSOR918538-250MG
4-Amino-2-isopropylanisol 95%
4-Amino-2-isopropylanisol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026403
CAS Number: 91251-42-2