Stampa…
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 114 EUR
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 174,542 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11847780
CAS Number: 15128-85-5