Stampa…
1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918526-1G OR918526-250MG
APOSOR918526-1GEA 628 EUR
APOSOR918526-1G APOSOR918526-250MG
1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride 95%
1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Peso molecolare: 193,671 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26793861
CAS Number: 155137-22-7