Stampa…
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Diethylamino)furan-2-carbaldehyde
OR918523-1G OR918523-250MG
APOSOR918523-1GEA 401 EUR
APOSOR918523-1G APOSOR918523-250MG
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02614961
CAS Number: 22868-59-3