5-Bromo-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918520-1G
OR918520-250MG
OR918520-500MG
APOSOR918520-1GEA
654
EUR
APOSOR918520-1G
APOSOR918520-250MG
APOSOR918520-500MG
5-Bromo-D-tryptophan 97%
5-Bromo-D-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264327 CAS Number: 93299-40-2 |