Stampa…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918489-1G OR918489-250MG
APOSOR918489-1GEA 91.6 EUR
APOSOR918489-1G APOSOR918489-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₃ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18073765
CAS Number: 1224288-92-9