Stampa…
2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918479-10G OR918479-1G OR918479-5G
APOSOR918479-10GEA 132 EUR
APOSOR918479-10G APOSOR918479-1G APOSOR918479-5G
2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
2-Cyano-4-methyl biphenyl
Formula: C₁₄H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411093
CAS Number: 64113-85-5