Stampa…
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918478-1G OR918478-5G
APOSOR918478-1GEA 183 EUR
APOSOR918478-1G APOSOR918478-5G
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21641342
CAS Number: 1363166-32-8