Stampa…
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methyl(phenyl)amino)acrylaldehyde
OR918466-1G OR918466-5G
APOSOR918466-1GEA 181 EUR
APOSOR918466-1G APOSOR918466-5G
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190652
CAS Number: 14189-82-3