Stampa…
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918414-1G OR918414-250MG
APOSOR918414-1GEA 464 EUR
APOSOR918414-1G APOSOR918414-250MG
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827508
CAS Number: 288089-52-1