Stampa…
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918402-250MG OR918402-5G
APOSOR918402-250MGEA 147 EUR
APOSOR918402-250MG APOSOR918402-5G
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07434611
CAS Number: 1685-19-4