Stampa…
3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918393-1G OR918393-250MG
APOSOR918393-1GEA 712 EUR
APOSOR918393-1G APOSOR918393-250MG
3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01648756
CAS Number: 6786-30-7