Stampa…
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918376-1G OR918376-250MG
APOSOR918376-1GEA 539 EUR
APOSOR918376-1G APOSOR918376-250MG
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053948
CAS Number: 724791-20-2