Stampa…
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918366-10G OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-10GEA 343 EUR
APOSOR918366-10G APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,247 g/mol
Punto di ebollizione: 137…138 °C (6 mm Hg)
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114509
CAS Number: 5636-52-2