Dimethyl methylmalonate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dimethyl 2-methylmalonate
Formula:
C₆H₁₀O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075185 CAS Number: 609-02-9 |