Stampa…
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918309-1G OR918309-250MG
APOSOR918309-1GEA 574 EUR
APOSOR918309-1G APOSOR918309-250MG
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02995894
CAS Number: 101382-54-1