Stampa…
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918297-1G OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA 343 EUR
APOSOR918297-1G APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆ClNO₂
Peso molecolare: 195,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14635863
CAS Number: 98592-34-8