tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
tert-Butyl (4-hydroxybutyl)(methyl)carbamate
Formula:
C₁₀H₂₁NO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09953073 CAS Number: 99207-32-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |