Stampa…
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR918260-1G OR918260-250MG OR918260-5G
APOSOR918260-1GEA 58.2 EUR
APOSOR918260-1G APOSOR918260-250MG APOSOR918260-5G
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
4-Amino-2-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260793
CAS Number: 72115-06-1