Stampa…
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918210-1G OR918210-250MG
APOSOR918210-1GEA 294 EUR
APOSOR918210-1G APOSOR918210-250MG
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09054820
CAS Number: 49660-56-2