Stampa…
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918208-1G OR918208-5G
APOSOR918208-1GEA 205 EUR
APOSOR918208-1G APOSOR918208-5G
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
1-Methyl-4-nitronaphthalene
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00971804
CAS Number: 880-93-3