Stampa…
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-1H-pyrazole
OR918189-1G OR918189-250MG
APOSOR918189-1GEA 152 EUR
APOSOR918189-1G APOSOR918189-250MG
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
4-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847492
CAS Number: 105285-21-0