Stampa…
2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918153-1G OR918153-5G
APOSOR918153-1GEA 88.7 EUR
APOSOR918153-1G APOSOR918153-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
2-Methyl-6-nitro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13178656
CAS Number: 3484-23-9