Stampa…
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918148-1G OR918148-250MG
APOSOR918148-1GEA 539 EUR
APOSOR918148-1G APOSOR918148-250MG
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11695061
CAS Number: 104501-02-2