Stampa…
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Amino-2-methoxyphenyl)ethanone
OR918133-1G OR918133-250MG
APOSOR918133-1GEA 152 EUR
APOSOR918133-1G APOSOR918133-250MG
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848247
CAS Number: 60207-18-3