Stampa…
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918131-1G OR918131-250MG
APOSOR918131-1GEA 516 EUR
APOSOR918131-1G APOSOR918131-250MG
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09924932
CAS Number: 848093-05-0