1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR918097-10G
OR918097-25G
APOSOR918097-10GEA
0
EUR
APOSOR918097-10G
APOSOR918097-25G
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Formula:
C₅H₇BrO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08861855 CAS Number: 32122-23-9 |