Stampa…
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR918055-1G OR918055-250MG
APOSOR918055-1GEA 807 EUR
APOSOR918055-1G APOSOR918055-250MG
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine
Formula: C₁₀H₂₂N₂
Peso molecolare: 170,295 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085578
CAS Number: 64168-09-8