1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉N₃·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04448842 CAS Number: 452967-56-5 |